1,2,3,4-Tétrachlorobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0631-25G T0631-500G
TCIAT0631-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0631-25G TCIAT0631-500G
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène ≥96.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000538
Numéro CAS: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=081430d9530cf3516d10ec875e0d4d4558a69189&vid=969b35f7e2b0c0de351f5f4a509c3cc14d44cae6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité