1,2,3,5-Tétrachlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0870-25G T0870-5G
TCIAT0870-25GEA 277 EUR InStock
TCIAT0870-25G TCIAT0870-5G
1,2,3,5-Tétrachlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,3,5-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: 54 °C
Densité: 1,858 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000543
Numéro CAS: 634-90-2
EINECS: 211-217-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11697feac037454913cd58c0d200d99eba7c6e31&vid=46c3ea501fe37a6f837db6724d063c62cf37a99f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité