1,2,3-Trichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0377-25G T0377-500G
TCIAT0377-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0377-25G TCIAT0377-500G
1,2,3-Trichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trichlorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 53…54 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000537
Numéro CAS: 87-61-6
EINECS: 201-757-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09630
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649e7d6977226245fb5f5ea6eb52b4bd2e572ed3&vid=e1accfaeb2bb550d3e25ac1abbf7eeab041bed53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité