1,2,4,5-Tétrachlorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0060-25G T0060-500G
TCIAT0060-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0060-25G TCIAT0060-500G
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène ≥99.0% (par GC)
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000549
Numéro CAS: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0aa8f18e664ce7fcf39bcab9284d091f75d338e&vid=45c918787a120dabc761899e722e50dc46470c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité