Chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1948-500GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC1948-500G
Chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112,56 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: -45°C
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
ONU: 1134
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02121
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/26/28939026.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité