Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Trichlorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1182-5GEA 105 EUR InStock
TCIAT1182-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2,3,5-Trichlorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point de fusion: 75…76 °C
Numéro MDL: MFCD00010860
Numéro CAS: 56961-75-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/32/28995232.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité