2,3-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1666-25G D1666-500G
TCIAD1666-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD1666-25G TCIAD1666-500G
2,3-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 105°C
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010127
Numéro CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b85473df3564c74e4ca9ac4223c2e4797fc5e34&vid=4636573b42aa60941caaeca7adf1ed77f2cfe82d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité