2,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2814-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2814-5G
2,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Numéro MDL: MFCD00156140
Numéro CAS: 6361-23-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/73/28979973.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité