2,6-Dichlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0331-25G D0331-100G
TCIAD0331-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0331-25G TCIAD0331-100G
2,6-Dichlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,6-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Point de fusion: 69…70 °C
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003307
Numéro CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e674fbb986bf9f58af223efcf2ad3ade50c915&vid=543c5c49b10ca87ffb2963a2a46983d9549088e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité