3,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0332-25G D0332-250G
TCIAD0332-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0332-25G TCIAD0332-250G
3,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003351
Numéro CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d5c149caf1585a7fad8d75b75b6f83de8079258&vid=1a366c7cb548dcb8f3850c5d94131d9b4222439e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité