3,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2012-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD2012-5G TCIAD2012-1G
3,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3,5-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00003352
Numéro CAS: 10203-08-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/01/28978801.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité