5-Chlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0738-25G C0738-5G
TCIAC0738-25GEA 88 EUR InStock
TCIAC0738-25G TCIAC0738-5G
5-Chlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (12 -rr)
Point de fusion: 100.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003331
Numéro CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea2244af79557388c0177d6aa81cd65d3080a82&vid=0ea2244af79557388c0177d6aa81cd65d3080a82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité