3-Chlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0124-25G C0124-500G C0124-100G
TCIAC0124-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0124-25G TCIAC0124-500G TCIAC0124-100G
3-Chlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003350
Numéro CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f5be99a15f4f563e72257b0f838cc1f3a68a05&vid=125fbb7bf2db3e2e9af6ae0cd24919d4e2f1044b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité