2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0219-25G C0219-250G
TCIAC0219-25GEA 0 EUR InStock
TCIAC0219-25G TCIAC0219-250G
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007293
Numéro CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b97823bddd00085217ae140ef83655b0cb900fdc&vid=b1f7650fe4dc2d48cc1b7bd357fd5d8a0e8aa8c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 96.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité