3-Chloro-p-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
C1797-1G C1797-5G
TCIAC1797-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1797-1G TCIAC1797-5G
3-Chloro-p-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016601
Numéro CAS: 4903-09-7
EINECS: 225-532-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e27d3b34dd497164968f6f8da7c1d0722624ae0&vid=ef80641787513c286ee9f5c71ee64f87d8598b04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité