2-Chlorovératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
C1997-25G C1997-5G
TCIAC1997-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC1997-25G TCIAC1997-5G
2-Chlorovératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Chlorovératraldéhyde
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084942
Numéro CAS: 5417-17-4
EINECS: 226-515-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2181afcf1c852311c03bbaa819b2c9922504d6d6&vid=d258348896bcaa2eb5ee7df4c6328b4ae4fb4eac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité