2-Chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1130-25G C1130-500G
TCIAC1130-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1130-25G TCIAC1130-500G
2-Chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClN
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001779
Numéro CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a973a7836b267318a0d46da79369e1e31f679b7&vid=316d5143224004d4f17dc837955e9bf2aa0e958d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité