2,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3349-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3349-5G
2,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 52…53 °C
Numéro MDL: MFCD00016373
Numéro CAS: 6574-98-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/35/28980335.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité