2,5-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4018-25G D4018-5G
TCIAD4018-25GEA 104 EUR InStock
TCIAD4018-25G TCIAD4018-5G
2,5-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Numéro MDL: MFCD00019741
Numéro CAS: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1739cca8dba693bf9df08ccfe4c1319d2ac31a0&vid=d2067a9d385594ea6c0919243ad0bdd53ec5cccd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité