Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlobénil ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzonitrile

TCIAD1137-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD1137-25G
Dichlobénil ≥99.0% (par GC)
Dichlobénil


Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point de fusion: 145…146 °C
Numéro MDL: MFCD00001781
Numéro CAS: 1194-65-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03068
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/75/28978075.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité