3,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3415-25G D3415-5G
TCIAD3415-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD3415-25G TCIAD3415-5G
3,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016379
Numéro CAS: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3558a439c8c7e956810c543699df8834c5aca5fe&vid=33b904b918cfe34c9c94095863b90ba226792bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité