2-Amino-5-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chloroanthranilonitrile
A1572-25G A1572-5G
TCIAA1572-25GEA 154 EUR InStock
TCIAA1572-25G TCIAA1572-5G
2-Amino-5-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 96…98 °C
Numéro MDL: MFCD00017106
Numéro CAS: 5922-60-1
EINECS: 227-651-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27582a1a962b8c2a73949353758d5152381bed94&vid=e108bb249c0171cd08c051e191c366d92bde7267&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité