4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1928-1G A1928-5G
TCIAA1928-1GEA 22 EUR InStock
TCIAA1928-1G TCIAA1928-5G
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00017341
Numéro CAS: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9b838677a067f7c911e6e07e0418c22a3c5d6c&vid=af67f08e14ca2d482838281794edcf8cc1cc8f21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité