2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2026-25G C2026-5G
TCIAC2026-25GEA 149 EUR InStock
TCIAC2026-25G TCIAC2026-5G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00007292
Numéro CAS: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f647b76f4e57a57d1d78c9440b87ef77ee1dba&vid=655da907d704f08b00d683f9c77c1fb0c5bbdf71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité