Acide 2,3-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3319-25G D3319-5G
TCIAD3319-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD3319-25G TCIAD3319-5G
Acide 2,3-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 168.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002413
Numéro CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a12898fc0335071a10398a321a15126da9bf0be3&vid=ed99fd78bc322afe163319c411b3755465dcbd82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité