Acide 2,4-dichlorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0337-500GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD0337-500G TCIAD0337-25G
Acide 2,4-dichlorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/15/28974815.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité