Acide 2,6-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0339-25G D0339-5G
TCIAD0339-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD0339-25G TCIAD0339-5G
Acide 2,6-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002418
Numéro CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eb271c16c667af883675452ff0425e773888e1f&vid=18d01ae0fdb122e6ebc08a8c5d3e4b1fcd21d5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité