Acide 3-chlorobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0132-500G C0132-25G
TCIAC0132-500GEA 270 EUR InStock
TCIAC0132-500G TCIAC0132-25G
Acide 3-chlorobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002491
Numéro CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 14,02123
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité