Acide 4-chlorobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0134-500G C0134-25G
TCIAC0134-500GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC0134-500G TCIAC0134-25G
Acide 4-chlorobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002531
Numéro CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 14,02125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81a0465313a081e776a2a5d5a487f069e62d397e&vid=49da753ecdd5815fe0ad80a26b8e06d3352c2769&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 245.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité