Acide 3,5-dichloroanthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1475-25G D1475-5G
TCIAD1475-25GEA 162 EUR InStock
TCIAD1475-25G TCIAD1475-5G
Acide 3,5-dichloroanthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,5-Dichloroanthranilic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…229 °C
Numéro MDL: MFCD00017088
Numéro CAS: 2789-92-6
EINECS: 220-520-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eabc52da3d56e9ada04365c27e15a4ec24ed701&vid=0aa7089fc4072bea129f97b23c8581f8ace84fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité