Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chloroanthranilique

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA0661-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA0661-25G
Acide 4-chloroanthranilique
Acide 4-chloroanthranilique


Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/32/28928132.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité