Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorambene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque

TCIAA1537-5GEA 157 EUR InStock
TCIAA1537-5G
Chlorambene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorambene


Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point de fusion: 200…201 °C
Numéro MDL: MFCD00065093
Numéro CAS: 133-90-4
Merck Index: 12,02115
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/31/28929631.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité