Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
A0635-25G A0635-500G
TCIAA0635-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA0635-25G TCIAA0635-500G
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007671
Numéro CAS: 2840-28-0
EINECS: 220-635-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7304ed554b9237d352146ce09ac4ef0ad9d681af&vid=4808fdc3898995a7c337a1021be7165f31166c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité