Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1913-25G A1913-250G
TCIAA1913-25GEA 118 EUR InStock
TCIAA1913-25G TCIAA1913-250G
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188°C
Densité: 1,519 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007845
Numéro CAS: 89-54-3
EINECS: 201-916-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9c72938e30e79a1f2aa58be1bed1329b6d501d&vid=c79e26a13052aaa169e8127d834af945fcfcd7b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité