Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0764-25G C0764-500G
TCIAC0764-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0764-25G TCIAC0764-500G
Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007209
Numéro CAS: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc366b59bd73d3de5e622f66bfc8f2a198ff6fc5&vid=07cd6ceb939f7df10f21a25aa4dd81bcb3d01b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité