Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0879-25G C0879-500G
TCIAC0879-25GEA 121 EUR InStock
TCIAC0879-25G TCIAC0879-500G
Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007214
Numéro CAS: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07619136c833ebcceb00479e9992cded7463dfcb&vid=6bdd9294de8610c0c97dce494373dc2c4fd3a835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité