Acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0223-25G C0223-500G
TCIAC0223-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0223-25G TCIAC0223-500G
Acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 180…183 °C
Densité: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007079
Numéro CAS: 96-99-1
EINECS: 202-550-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e672f341d94b9e47003cac5df93bc436b3804e38&vid=f24c978d7c22ba4508fcf147da8597d5da39dd3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité