Acide 5-chlorosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: CSA, 5-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
C0287-25G C0287-500G
TCIAC0287-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0287-25G TCIAC0287-500G
Acide 5-chlorosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002457
Numéro CAS: 321-14-2
EINECS: 206-283-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfbc394048367ab638101007c2f6fdba3672153c&vid=76bcd473af4489c1ab29989ec1b9945463ee6777&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité