Acide 4-chlorosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1282-25G C1282-500G
TCIAC1282-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC1282-25G TCIAC1282-500G
Acide 4-chlorosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
Numéro MDL: MFCD00002449
Numéro CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76711b0cab45e8e521cf30f8382fd5e765c305a2&vid=b0445d14f247f5a1d78ea9e3478bb9be0c8e9c97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité