1,3-Dichloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorofluorobenzene
D2485-25G D2485-5G
TCIAD2485-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2485-25G TCIAD2485-5G
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 39 °C
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010307
Numéro CAS: 2268-05-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1f375c74264fdaac9dacad422b0335d461ac21&vid=097ad33f1790cb5a1e09daff9950720341650b91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité