1,3-Dichloro-4-fluorobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
D2059-25G D2059-500G
TCIAD2059-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD2059-25G TCIAD2059-500G
1,3-Dichloro-4-fluorobenzène ≥96.0% (par GC)
1,3-Dichloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,4092 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00000580
Numéro CAS: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92e7fdd1f523b3560a6b57774adb1c42b3b4c9fb&vid=128a2bfe48c4d61ed0533f6b546bbe9135b327ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité