1,4-Dichloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichlorofluorobenzene
D2513-25G D2513-5G
TCIAD2513-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD2513-25G TCIAD2513-5G
1,4-Dichloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dichloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,383 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00060656
Numéro CAS: 348-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a658bfa54706f55d9d56f6fa5ec7ea48f1107c&vid=08d6f3b85ec3a3982698fc57a28fae14636f4c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité