1-Chloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0647-10G C0647-25G
TCIAC0647-10GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0647-10G TCIAC0647-25G
1-Chloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –42.5 °C
Densité: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00000533
Numéro CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c1be57afe819e767f6d6fc3bd8d01126f7b60&vid=d46046dc0387050e27c48fe0cd9cf7730cb33606&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité