5-Chloro-1,3-difluorobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3,5-difluorobenzene
C2514-25G C2514-5G
TCIAC2514-25GEA 154 EUR InStock
TCIAC2514-25G TCIAC2514-5G
5-Chloro-1,3-difluorobenzène ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-1,3-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Densité: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00041518
Numéro CAS: 1435-43-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c433bd057f874eda5e54289d1fbc1496417fd71&vid=40bc21b5fb89b98dc2945b47cc9d84da0a3c2a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité