2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1465-1G C1465-5G
TCIAC1465-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1465-1G TCIAC1465-5G
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00042527
Numéro CAS: 84194-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité