4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1597-25G C1597-5G
TCIAC1597-25GEA 159 EUR InStock
TCIAC1597-25G TCIAC1597-5G
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143282
Numéro CAS: 61072-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba071de1f3c9fca27d2cb539aff8b9a215f452ae&vid=a935f654c9dbca28350cee0791bbcc3b232eabd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité