4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1506-25GEA 456 EUR InStock
TCIAC1506-25G TCIAC1506-1G TCIAC1506-5G
4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143288
Numéro CAS: 5527-95-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/25/28938725.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité