2-Chloro-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1002-25G C1002-5G
TCIAC1002-25GEA 55 EUR InStock
TCIAC1002-25G TCIAC1002-5G
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001780
Numéro CAS: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a20e30a9198a9b15e4fd0994cdb790c5240801&vid=9da1ddc6e6cc696e20586b7b49c97c295b8489f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité