2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2129-25G C2129-5G
TCIAC2129-25GEA 121 EUR InStock
TCIAC2129-25G TCIAC2129-5G
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Numéro MDL: MFCD00042523
Numéro CAS: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42afc2517ea6230bf5db7e0c5f798aa4b02e1107&vid=e3b23fb6be90aab2557bd2df5c16bfbdd5f0395b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité