Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2386-25G D2386-5G
TCIAD2386-25GEA 149 EUR InStock
TCIAD2386-25G TCIAD2386-5G
Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 141…144 °C
Numéro MDL: MFCD00075281
Numéro CAS: 86522-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afea9334bd72b0307e46c128b0e0ce886e21c13e&vid=5b4a0e98c6bbc9d6b639d7ad2e59413de9ff4dc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité